Beskrivning
Använd dessa plattor för automatisering och processer med hög genomströmning samt kvantitativ realtids-PCR. Eppendorf™ twin.tec™ PCR-plattor kombinerar extremt tunnväggiga polypropenbrunnar för optimal värmeöverföring och extremt robusta polykarbonatramar för styvhet och vridmomentbeständighet.
- Upphöjda brunnsfälgar för effektiv tätning, minskar även risken för korskontaminering
- Exceptionellt solid och vridmomentbeständig ram i polykarbonat
- Förbättrad väl till brunn tolerans
- Utskuret hörn och alfanumerisk rutnätsreferens
- Certifierad fri från alla detekterbara humana DNA-, DNas-, RNas- och PCR-hämmare
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förpackning | 25 Pk. |
| Produktlinje | Eppendorf |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Produkttyp | PCR mikroplatta |
| För användning med (utrustning) | Realtids PCR |
| Kjol stil | Semi |
| Visa mer |