Läs mer
Gilson™ CARROUSEL™ Pipettställ
Handla allt Gilson Produkter
För användning med (utrustning):
Gilson Pipett
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Beskrivning
- Polypropylen/polykarbonat konstruktion
- Rymmer upp till 7 Gilson enkel- eller flerkanalspipetter
- Levereras som paket med 8 stativ
Specifikationer
Specifikationer
| Produktlinje | KARUSELL |
| Typ | Pipettställ |
| För användning med (utrustning) | Gilson Pipett |
| Kvantitet | 8 Pk. |