Läs mer
Fisherbrand™ Engångsglas för färgning
Produktkod. 11968004 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Produkttyp:
Slide färgningsbricka
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11968004 Slide färgningsbricka Paket med 4
1 options
Produktkod. 11968004
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Färga, skölj och torka objektglasen på en arbetsbricka. Engångsglasfärgningsbricka rymmer åtta objektglas med djupa brunnar. Robusta, ekonomiska brickor ger en ren, fräsch arbetsservice varje gång. Inkluderar ett mörkt lock, hällpipar och infällda handtag för överlägsen hantering.
  • Engångsbrickor är ett ekonomiskt alternativ till glidbrickor i metall.
  • Minska eventuell korskontaminering och håll arbetsområdena snygga.
  • Mörkt lock skyddar objektglasen för ljuskänsliga applikationer.
  • Kompakt storlek och infällda handtag för enkel transport från arbetsplats till diskbänk.
  • Två bekväma hällpipar för snabb hantering av oönskat flytande avfall.
Specifikationer:
  • Mått: 305 x 127 x 39,5 mm
  • Brunnskapacitet: 38 ml
  • Färg: Svart
  • Material: Polypropen och polyetenblandning
Specifikationer
Produkttyp Slide färgningsbricka
Glidkapacitet 8
Material Polypropen, polyeten
Mediakapacitet 38 mL
Färg Svart
Inkluderar 4 fack och 1 mörkt lock
Kvantitet 4 fack, 1 lock
Mått (L x B x H) 305 x 127 x 39.5 mm