Läs mer
Fisherbrand™ Polypropen Pop-Up Rörställ
Produktkod. 11710634 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Klart
Lila
Rosa
Håller:
Rör (15 ml), Rör (17 mm)
Rör (15 ml), Rör (50 ml), Rör (17 mm), Rör (30 mm)
Rör (50 ml)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Håller Förpackningsstorlek
11710634 Blått Rör (15 ml), Rör (50 ml), Rör (17 mm), Rör (30 mm) Paket med 2
12603476 Klart Rör (50 ml) Paket med 2
12693466 Lila Rör (15 ml), Rör (17 mm) Paket med 2
12269309 Rosa Rör (15 ml), Rör (50 ml), Rör (17 mm), Rör (30 mm) Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Rekommenderas inte för autoklavering.
Produktkod. 11710634
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas inte för autoklavering.
Öppnas och låses enkelt på plats för snabb användning. Polypropen Pop-Up Rörställ ger platsbesparande och kompakt förvaring för 15 och/eller 50 ml rör.
  • Tillverkad av polypropen
  • Lätt att öppna– lätt att stänga
  • Designad för att hjälpa till att organisera 15 och 50 ml tuber
  • Tryckt rutnät underlättar snabb hämtning
  • Stapla ställningar i öppet eller stängt läge
  • Sparar utrymme när ställen inte används
  • Rekommenderas inte för rengöring i autoklav
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blått
Håller Rör (15 ml), Rör (50 ml), Rör (17 mm), Rör (30 mm)
Material Polypropen
Positioner 12 och 21
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 15 och 50 ml rör
Kvantitet 2 Pk.
Mått (L x B x H) 255 x 137 x 72 mm
Längd (metrisk) 255 mm
Längd (engelska) 10 tum
Höjd (engelska) 2,8 tum
Diameter (metrisk) öppning 17 mm och 30 mm
Vikt (metrisk) 1 kg
Inkluderar Imprinted Grid
Produkttyp Hopfällbart rörställ
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 72 mm
Array 2 x 6, 3 x 7
Bredd (metrisk) 137 mm