Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Rosa |
| Håller | Rör (15 ml), Rör (50 ml), Rör (17 mm), Rör (30 mm) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 12 och 21 |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Ja |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | 15 och 50 ml rör |
| Kvantitet | 2 Pk. |
| Show More |