Läs mer
Fisherbrand™ Polypropen Pop-Up Rörställ
Produktkod. 12693466 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Klart
Lila
Rosa
Håller:
Rör (15 ml), Rör (17 mm)
Rör (15 ml), Rör (50 ml), Rör (17 mm), Rör (30 mm)
Rör (50 ml)
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Håller Förpackningsstorlek
12693466 Lila Rör (15 ml), Rör (17 mm) Paket med 2
12603476 Klart Rör (50 ml) Paket med 2
12269309 Rosa Rör (15 ml), Rör (50 ml), Rör (17 mm), Rör (30 mm) Paket med 2
11710634 Blått Rör (15 ml), Rör (50 ml), Rör (17 mm), Rör (30 mm) Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Rekommenderas inte för autoklavering.
Produktkod. 12693466
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    374.49 SEK
    294.86 SEK / Paket med 2
    Save 79.63 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas inte för autoklavering.
Öppnas och låses enkelt på plats för snabb användning. Polypropen Pop-Up Rörställ ger platsbesparande och kompakt förvaring för 15 och/eller 50 ml rör.
  • Tillverkad av polypropen
  • Lätt att öppna– lätt att stänga
  • Designad för att hjälpa till att organisera 15 och 50 ml tuber
  • Tryckt rutnät underlättar snabb hämtning
  • Stapla ställningar i öppet eller stängt läge
  • Sparar utrymme när ställen inte används
  • Rekommenderas inte för rengöring i autoklav
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Lila
Håller Rör (15 ml), Rör (17 mm)
Material Polypropen
Positioner 45
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 15 ml provrör
Kvantitet 2 Pk.
Mått (L x B x H) 255 x 137 x 72 mm
Längd (metrisk) 255 mm
Längd (engelska) 10 tum
Höjd (engelska) 2,8 tum
Diameter (metrisk) öppning 17 mm
Vikt (metrisk) 1 kg
Inkluderar Imprinted Grid
Produkttyp Hopfällbart rörställ
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 72 mm
Array 5 x 9
Bredd (metrisk) 137 mm