Läs mer
Brand™ Hällringar av polypropen
Produktkod. 10478752 Handla allt Brand Produkter
Trådstorlek (metrisk):
GL45
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10478752
Brand: Brand™ 122664
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen. BRAND™ Hällringar av polypropen är för användning med GL45-gänga laboratorieflaskor.
  • Tillverkad av polypropen.
  • För användning med GL45 gänglaboratorieflaskor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Kvantitet 10 förpackning
Trådstorlek (metrisk) GL45
Halsfinish 22 mm
Produkttyp Hällring
För användning med (utrustning) Passar laboratorieflaskor med GL 45 tråd