Beskrivning
- Tillverkad av polypropenplast med 60° vinkel
- Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 10.0 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 248 ml |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (engelska) Överst | 3,94 tum |
| Höjd (engelska) | 3,25 tum. |
| Produkttyp | Påfyllningstratt (pulver) |