Läs mer
Brand™ Pulvertrattar av polypropen, 23 mm skaft
Produktkod. 17410134 Handla allt Brand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) skaft:
25 mm
Produktkod. Diameter (metrisk) skaft
17410134 25 mm
1 options
Produktkod. 17410134 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 148030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    613.59 SEK
    556.40 SEK / Paket med 10
    Save 57.19 SEK
    9% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av slitstark, lätt polypropen. Brand™ Polypropenpulvertrattar är ett utmärkt alternativ för överföring av prover utan flödesbegränsningar.
  • Med kort, bred stjälk
  • Ger utmärkt motstånd mot termisk chock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 100mm
Diameter (metrisk) skaft 25 mm
Material Polypropen
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Genomskinligt
Längd (metrisk) skaft 23mm
Produkttyp Pulvertratt