Läs mer
Karl Hecht™ Pulvertrattar av polypropen
Produktkod. 10208251
Diameter (metrisk) Överst:
65 mm
80 mm
Höjd (metrisk):
68 mm
76 mm
Produktkod. 10208251
Brand: Karl Hecht™ 44002030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med kort, bred skaft för enkel hantering av pulvermaterial.
  • Transparent för synlighet av innehållet
  • Kort, bred skaft för enkel hantering med pulveriserat material
  • Finns i olika toppdiametrar
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 65 mm
Diameter (metrisk) skaft 15 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 68 mm
Färg Genomskinlig
För användning med (applikation) Tratt pulverformigt material
Längd (metrisk) skaft 25 mm
Produkttyp Påfyllningstratt (pulver)