Läs mer
BRAND™ Pulvertrattar av polypropen
Produktkod. 11633139 Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
65 mm
80 mm
120 mm
150 mm
180 mm
Höjd (metrisk):
26 mm (skaft)
28 mm (skaft)
42 mm skaft
48 mm (skaft)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Varje
Produktkod. 11633139
Brand: BRAND™ 148025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av slitstark, lätt polypropen. Brand™ Polypropenpulvertrattar är ett utmärkt alternativ för överföring av prover utan flödesbegränsningar.
  • Med kort, bred stjälk
  • Ger utmärkt motstånd mot termisk chock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 80 mm
Diameter (metrisk) skaft 23 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 26 mm (skaft)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Genomskinligt
Längd (metrisk) skaft 26 mm
Kvantitet 20/Pk.
Produkttyp Pulvertratt