Läs mer
BRAND™ Pulvertrattar av polypropen
Produktkod. 17400134 Handla allt Brand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Överst:
65 mm
80 mm
120 mm
150 mm
180 mm
Höjd (metrisk):
26 mm (skaft)
28 mm (skaft)
42 mm skaft
48 mm (skaft)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Överst Höjd (metrisk) unitSize
17400134 80 mm 26 mm (skaft) Paket med 10
11633139 80 mm 26 mm (skaft) Paket med 20
11653139 120 mm 28 mm (skaft) Varje
17420134 120 mm 28 mm (skaft) -
17430134 150 mm 42 mm skaft -
10748431 150 mm 42 mm skaft Varje
10777591 180 mm 48 mm (skaft) Varje
17490124 65 mm 26 mm (skaft) -
11623139 65 mm 26 mm (skaft) Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17400134 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 148025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    553.44 SEK
    528.58 SEK / Paket med 10
    Save 24.86 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 03-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av slitstark, lätt polypropen. Brand™ Polypropenpulvertrattar är ett utmärkt alternativ för överföring av prover utan flödesbegränsningar.
  • Med kort, bred stjälk
  • Ger utmärkt motstånd mot termisk chock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Överst 80 mm
Diameter (metrisk) skaft 23 mm
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 26 mm (skaft)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Genomskinligt
Längd (metrisk) skaft 26 mm
Kvantitet 20/Pk.
Produkttyp Pulvertratt