Läs mer
BRAND™ Pulvertrattar av polypropen
Handla allt Brand Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
65 mm
80 mm
120 mm
150 mm
180 mm
Höjd (metrisk):
26 mm (skaft)
28 mm (skaft)
42 mm skaft
48 mm (skaft)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 20
Varje
Beskrivning
- Med kort, bred stjälk
- Ger utmärkt motstånd mot termisk chock
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 120 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 30 mm |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 28 mm (skaft) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Genomskinligt |
| Längd (metrisk) skaft | 28 mm |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Produkttyp | Pulvertratt |