Läs mer
Cole-Parmer™ EPA Pre-Cleaned TOC-flaska
Produktkod. 12137770 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Volym (metrisk):
40 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 80
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12137770 40 mL Paket med 80
1 options
Produktkod. 12137770 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0375620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10835.19 SEK
    5435.61 SEK / Paket med 80
    Save 5399.58 SEK
    49% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa flaskor för renrumstillämpningar. Cole-Parmer™ EPA Pre-Cleaned TOC-flaskor är tillverkade av klar borosilikatklass och inkluderar bifogad vit polypropenhålkåpa och PTFE/silikonsepta.
  • Certifierad och spårbar som associerad med“ Goda tillverkningsmetoder” (GMP )
  • Inkluderar analyscertifikat
  • Förpackad i en antistatisk c-slitsad plastfodral
  • Rengörs och certifieras för Total Organic Carbon (TOC) till< 10 ppb.
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 40 mL
nr per ärende 80 st