Läs mer
Fisherbrand™ Tryckta autoklavpåsar i polypropen
Produktkod. 30348763 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B):
630 x 410 mm
660 x 310 mm
780 x 620 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
30348763 630 x 410 mm
30348768 660 x 310 mm
30348765 780 x 620 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30348763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.31 SEK
    194.42 SEK / Paket med 100
    Save 234.89 SEK
    54% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Utformad för hantering av förorenat avfall i autoklaver.
  • Högtemperatursäckar i polypropen för sanering och inaktivering av särskilt resistenta biologiska avfall
  • Tryckt med biohazard-varning
  • Specifikationer:
    • Certifieringar: ASTM D-1709-91 för slagbeständighet på 165 g, ASTM D-1922-89 för rivmotstånd på 480 g
    • Färg: Klar
    • Material: Polypropen
    • Kvantitet: 100 Pk.
    • Tjocklek: 40 μm
    • Typ: Tryckt med varning för biologisk risk
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Klart
Disponibel För engångsbruk
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Antal per förpackning 100 Pk.
Mått (L x B) 630 x 410 mm
Längd (engelska) 24,80 tum
Bredd (engelska) 16,14 tum
Produkttyp Autoklaverbara väskor
Längd (metrisk) 630 mm
Bredd (metrisk) 410 mm
Tjocklek (metrisk) 40μ m