Läs mer
Brady™ Polypropen Prinzing Kulventil Lockout
Produktkod. 11736785
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Bredd (metrisk):
134,37 mm
304,8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Bredd (metrisk) unitSize
11736785 Blått 134,37 mm Varje
11766785 Blått 304,8 mm Varje
11746785 Klart 134,37 mm Varje
11776785 Klart 304,8 mm Varje
11744944 Rött 134,37 mm Varje
11746685 Rött 304,8 mm Varje
11786785 Gult 304,8 mm Varje
11756785 Gult 134,37 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11736785 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 805847
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De två halvorna av polypropen Prinzing Kulventil Lockout omsluter kulventilspaken för att säkra den från oavsiktlig aktivering av ventilen.
  • De två halvorna av enheten omsluter kulventilspaken för att säkra den från oavsiktlig aktivering av ventilen.
  • Låser ut rör från 12,70 till 31,75 mm i öppet och 12,70 till 63,50 mm stängt läge.
Specifikationer
Produkttyp Ventillåsning
Färg Blått
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Beskrivning Prinzing kulventil Lockout
Mått (D x B x H) 77.47 x 134.37 x 103.38 mm
Mått (L x B) 134.29 x 103.45 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 4,07 tum.
Höjd (metrisk) 103.38 mm
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 5,29 tum.
Bredd (metrisk) 134,37 mm