Läs mer
Brady™ Polypropen Prinzing Kulventil Lockout
Produktkod. 11744944
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Bredd (metrisk):
134,37 mm
304,8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11744944
Brand: Brady™ 800110
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De två halvorna av polypropen Prinzing Kulventil Lockout omsluter kulventilspaken för att säkra den från oavsiktlig aktivering av ventilen.
  • De två halvorna av enheten omsluter kulventilspaken för att säkra den från oavsiktlig aktivering av ventilen.
  • Låser ut rör från 12,70 till 31,75 mm i öppet och 12,70 till 63,50 mm stängt läge.
Specifikationer
Produkttyp Ventillåsning
Färg Rött
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Beskrivning Prinzing kulventil Lockout
Diameter (engelska) Shackle 0,29 tum.
Diameter (metrisk) bygel 7.24 mm
Mått (D x B x H) 77.47 x 134.37 x 103.38 mm
Mått (L x B) 134.29 x 103.45 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 4,07 tum.
Höjd (metrisk) 103.38 mm
Höjd (metrisk) bygel 103.45 mm
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 5,29 tum.
Bredd (metrisk) 134,37 mm