Läs mer
Brady™ Polypropen Prinzing Kulventil Lockout
Produktkod. 11746685
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Bredd (metrisk):
134,37 mm
304,8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11746685
Brand: Brady™ 800111
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De två halvorna av polypropen Prinzing Kulventil Lockout omsluter kulventilspaken för att säkra den från oavsiktlig aktivering av ventilen.
  • De två halvorna av enheten omsluter kulventilspaken för att säkra den från oavsiktlig aktivering av ventilen.
  • Låser ut rör från 12,70 till 31,75 mm i öppet och 12,70 till 63,50 mm stängt läge.
Specifikationer
Produkttyp Ventillåsning
Alternativt artikelnummer BS08A-RD
Färg Rött
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Beskrivning Prinzing kulventil Lockout
Diameter (engelska) Shackle 0,29 tum.
Diameter (metrisk) bygel 7.24 mm
Mått (D x B x H) 118.11 x 304.80 x 219.96 mm
Mått (L x B) 305 x 220 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 8,66 tum.
Höjd (metrisk) 219.96 mm
Höjd (metrisk) bygel 220 mm
Material (bygel) Polypropen
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 304,8 mm