Läs mer
Brady™ Polypropen Prinzing Kulventil Lockout
Produktkod. 11746785
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Bredd (metrisk):
134,37 mm
304,8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11746785
Brand: Brady™ 805848
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De två halvorna av polypropen Prinzing Kulventil Lockout omsluter kulventilspaken för att säkra den från oavsiktlig aktivering av ventilen.
  • De två halvorna av enheten omsluter kulventilspaken för att säkra den från oavsiktlig aktivering av ventilen.
  • Låser ut rör från 12,70 till 31,75 mm i öppet och 12,70 till 63,50 mm stängt läge.
Specifikationer
Produkttyp Ventillåsning
Färg Klart
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad OSHA 1910.147
Beskrivning Prinzing kulventil Lockout
Mått (D x B x H) 77.47 x 134.37 x 103.38 mm
Mått (L x B) 134.29 x 103.45 mm
För användning med (applikation) Lockout Tagout
Höjd (engelska) 4,07 tum.
Höjd (metrisk) 103.38 mm
Kvantitet 1 st
Bredd (engelska) 5,29 tum.
Bredd (metrisk) 134,37 mm