Läs mer
Brady™ Polypropen Prinzing Kulventil Lockout
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Bredd (metrisk):
134,37 mm
304,8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- De två halvorna av enheten omsluter kulventilspaken för att säkra den från oavsiktlig aktivering av ventilen.
- Låser ut rör från 12,70 till 31,75 mm i öppet och 12,70 till 63,50 mm stängt läge.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ventillåsning |
| Färg | Gult |
| Material | Polypropen |
| Certifikat och efterlevnad | OSHA 1910.147 |
| Beskrivning | Prinzing kulventil Lockout |
| Mått (D x B x H) | 77.47 x 134.37 x 103.38 mm |
| Mått (L x B) | 134.29 x 103.45 mm |
| För användning med (applikation) | Lockout Tagout |
| Höjd (engelska) | 4,07 tum. |
| Höjd (metrisk) | 103.38 mm |
| Visa mer |