Läs mer
Mutexil™ Skyddshylsor av polypropen
Beskrivning
- Med resår i båda ändar
- Längd: 40 cm
- Vit, Transparent eller Blå
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Sleeve för allmänt bruk |
| Material | Polyeten |
| Färg | Genomskinlig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Längd (metrisk) | 40 mm |
| Bredd (metrisk) | 20 mm |