Läs mer
Mutexil™ Skyddshylsor av polypropen
Produktkod. p-8001239
Färg:
Genomskinlig
Produktkod. 11775453
Brand: Mutexil™ 3322050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Mutexil™ Skyddshylsor av polypropen för allmänna ändamål över hylsor när miljösäkerhet och sterilitetskrav kräver.
  • Med resår i båda ändar
  • Längd: 40 cm
  • Vit, Transparent eller Blå
Specifikationer
Produkttyp Sleeve för allmänt bruk
Material Polyeten
Färg Genomskinlig
Disponibel Engångsbruk
Längd (metrisk) 40 mm
Bredd (metrisk) 20 mm