Läs mer
3M™ Vita skyddsoveraller för engångsbruk, 4515-serien
Produktkod. 12912275 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Höjd (engelska):
64 till 67 tum.
66 till 69 tum.
69 till 71 tum.
70 till 74 tum.
73 till 76 tum.
76 till 78 tum.
78 till 81 tum.
Höjd (metrisk):
164 till 170 cm
167 till 176 cm
174 till 181 cm
179 till 187 cm
194 till 200 cm
200 till 206 cm
‎186 till 194 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Höjd (engelska) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12912275 Betydande 69 till 71 tum. 174 till 181 cm Paket med 20
12902275 Intermediär 66 till 69 tum. 167 till 176 cm Paket med 20
12932275 2X-large 73 till 76 tum. ‎186 till 194 cm Paket med 20
12992265 Liten 64 till 67 tum. 164 till 170 cm Paket med 20
12942275 3X-large 76 till 78 tum. 194 till 200 cm Paket med 20
12952275 4X-stor 78 till 81 tum. 200 till 206 cm Paket med 20
12922275 X-large 70 till 74 tum. 179 till 187 cm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12912275 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000089613
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1860.00 SEK
    1082.51 SEK / Paket med 20
    Save 777.49 SEK
    41% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Overall ger skydd mot farligt damm som asbestfibrer. Uppfyller PPE-direktivet Kategori III, Typ 5/6 skydd.
  • Andningsbart material minskar värmeuppbyggnad och obehag
  • Utmärkt barriär mot torra partiklar och begränsat vätskestänk (CE Typ 5/6)
  • Robust, mycket andningsbar 50gsm SMS material
  • Uppfyller kraven för inåtläckage enligt EN 1073-2 för skydd mot kärnpartiklar
  • Tvåvägsdragkedja med helt förslutbar stormklaff
  • Tvåpanels huvdesign
  • Elastiska handleder, midja och vrister för ökad komfort och rörelsefrihet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skyddsoveraller
Storlek Betydande
Kön Unisex
Material SMS Polypropen
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Huva typ 2-panel
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Serged
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass PPE-direktiv Kategori III, Typ 5/6
Modell 4515W
Storlek (engelska) Bröst 39 till 43 tum.
Storlek (metrisk) bröst 100 till 108 cm
Höjd (engelska) 69 till 71 tum.
Höjd (metrisk) 174 till 181 cm