Läs mer
3M™ Vita skyddsoveraller för engångsbruk, 4515-serien
Product Code. 12932275 Shop All 3M Products
Change view
Click to view available options
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Höjd (engelska):
64 till 67 tum.
66 till 69 tum.
69 till 71 tum.
70 till 74 tum.
73 till 76 tum.
76 till 78 tum.
78 till 81 tum.
Höjd (metrisk):
164 till 170 cm
167 till 176 cm
174 till 181 cm
179 till 187 cm
194 till 200 cm
200 till 206 cm
‎186 till 194 cm
Unit Size:
Paket med 20
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Storlek Höjd (engelska) Höjd (metrisk) Unit Size
12932275 2X-large 73 till 76 tum. ‎186 till 194 cm Paket med 20
12912275 Betydande 69 till 71 tum. 174 till 181 cm Paket med 20
12902275 Intermediär 66 till 69 tum. 167 till 176 cm Paket med 20
12992265 Liten 64 till 67 tum. 164 till 170 cm Paket med 20
12942275 3X-large 76 till 78 tum. 194 till 200 cm Paket med 20
12952275 4X-stor 78 till 81 tum. 200 till 206 cm Paket med 20
12922275 X-large 70 till 74 tum. 179 till 187 cm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 12932275 Supplier 3M™ Supplier No. 7000089615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1860.00 SEK
    1082.51 SEK / Paket med 20
    Save 777.49 SEK
    41% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Overall ger skydd mot farligt damm som asbestfibrer. Uppfyller PPE-direktivet Kategori III, Typ 5/6 skydd.
  • Andningsbart material minskar värmeuppbyggnad och obehag
  • Utmärkt barriär mot torra partiklar och begränsat vätskestänk (CE Typ 5/6)
  • Robust, mycket andningsbar 50gsm SMS material
  • Uppfyller kraven för inåtläckage enligt EN 1073-2 för skydd mot kärnpartiklar
  • Tvåvägsdragkedja med helt förslutbar stormklaff
  • Tvåpanels huvdesign
  • Elastiska handleder, midja och vrister för ökad komfort och rörelsefrihet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Skyddsoveraller
Storlek 2X-large
Kön Unisex
Material SMS Polypropen
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Huva typ 2-panel
Förslutningstyp Blixtlås fram med stormklaff
Sömtyp Serged
Sterilitet Icke-steril
Skyddsklass PPE-direktiv Kategori III, Typ 5/6
Modell 4515W
Storlek (engelska) Bröst 45 till 49 tum.
Storlek (metrisk) bröst 115 till 124 cm
Höjd (engelska) 73 till 76 tum.
Höjd (metrisk) ‎186 till 194 cm