Beskrivning
- Andningsbart material minskar värmeuppbyggnad och obehag
- Utmärkt barriär mot torra partiklar och begränsat vätskestänk (CE Typ 5/6)
- Robust, mycket andningsbar 50gsm SMS material
- Uppfyller kraven för inåtläckage enligt EN 1073-2 för skydd mot kärnpartiklar
- Tvåvägsdragkedja med helt förslutbar stormklaff
- Tvåpanels huvdesign
- Elastiska handleder, midja och vrister för ökad komfort och rörelsefrihet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skyddsoveraller |
| Storlek | Liten |
| Kön | Unisex |
| Material | SMS Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Elastisk |
| Huva typ | 2-panel |
| Visa mer |