Läs mer
Eppendorf™ Polypropenprotein LoBind Mikrocentrifugrör
Produktkod. 10708704 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10708704 1,5 ml Paket med 100
10316752 0,5 ml Paket med 100
10718894 2 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10708704 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030108116
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förvara peptid-, antikropps- eller virusprover i dessa LoBind mikrocentrifugrör. Eppendorf™ Polypropenprotein LoBind Mikrocentrifugrör är idealiska för arbete inom proteinforskning, masspektrometri och förberedelse av proteinuppsättningar.
  • Problemfri hantering med de minsta volymerna/koncentrationerna av en mängd olika proteiner
  • Preliminär hantering av rör genom mättnad med BSA eller silikonisering krävs inte för att garantera återvinningen av proteinerna i plaströret
  • Återvinningsgrader på mer än 99 % är möjliga
  • Enzymaktiviteter reduceras till exempel inte av detta rör, och denaturerande effekter orsakade av interaktion med ytan är nästan helt uteslutna
  • Inga oönskade biverkningar av en ytbeläggning
  • Rör finns i Eppendorf LoBind™ material för maximal återvinning av värdefulla prover
  • Maximal proteinåtervinning (över 97 %, BSA 1 g/μml)
  • Fri från ytbeläggning, t.ex. silikon
  • Fri från DNA, DNas, RNas och ATP (PCR* rena)
  • Speciellt polypropenmaterial tillverkat under optimerade bearbetningsförhållanden
  • Hög grad av centrifugeringshållbarhet, klassad till 18 000xg
  • Hög grad av transparens
  • Safe-Lock lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 1,5 ml
Färg Genomskinlig
Material Polypropen
För användning med (applikation) Protein LoBind förbrukningsvaror är bäst lämpade för arbete inom proteinforskning, masspektrometri, beredning av proteinarrayprover och lagring av peptid-, antikropps- eller virusprover
Antal per förpackning 100 rör (2 påsar med 50)
Volym (metrisk) 1.5mL
Sterilitet PCR Rengör
Max. RCF 18,000 x g