Läs mer
Eppendorf™ Polypropenprotein LoBind Mikrocentrifugrör
Produktkod. 10718894 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10718894 2 ml Paket med 100
10316752 0,5 ml Paket med 100
10708704 1,5 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10718894 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 0030108132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00 SEK
    244.04 SEK / Paket med 100
    Save 19.96 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förvara peptid-, antikropps- eller virusprover i dessa LoBind mikrocentrifugrör. Eppendorf™ Polypropenprotein LoBind Mikrocentrifugrör är idealiska för arbete inom proteinforskning, masspektrometri och förberedelse av proteinuppsättningar.
  • Problemfri hantering med de minsta volymerna/koncentrationerna av en mängd olika proteiner
  • Preliminär hantering av rör genom mättnad med BSA eller silikonisering krävs inte för att garantera återvinningen av proteinerna i plaströret
  • Återvinningsgrader på mer än 99 % är möjliga
  • Enzymaktiviteter reduceras till exempel inte av detta rör, och denaturerande effekter orsakade av interaktion med ytan är nästan helt uteslutna
  • Inga oönskade biverkningar av en ytbeläggning
  • Rör finns i Eppendorf LoBind™ material för maximal återvinning av värdefulla prover
  • Maximal proteinåtervinning (över 97 %, BSA 1 g/μml)
  • Fri från ytbeläggning, t.ex. silikon
  • Fri från DNA, DNas, RNas och ATP (PCR* rena)
  • Speciellt polypropenmaterial tillverkat under optimerade bearbetningsförhållanden
  • Hög grad av centrifugeringshållbarhet, klassad till 18 000xg
  • Hög grad av transparens
  • Safe-Lock lock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Färg Genomskinlig
Material Polypropen
För användning med (applikation) Protein LoBind förbrukningsvaror är bäst lämpade för arbete inom proteinforskning, masspektrometri, beredning av proteinarrayprover och lagring av peptid-, antikropps- eller virusprover
Antal per förpackning 100 rör (2 påsar med 50)
Volym (metrisk) 2mL
Sterilitet PCR Rengör
Graderad Ja