Läs mer
Cole-Parmer™ Colder™ Snabbkopplade beslag
För användning med:
0,625 NPT(M) Gänga x 0,625 tum slang ID
3/8 tum slang ID
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
För en komplett passning, beställ en stomme och en insats. Alla karosser kommer att passa ihop med insatser för att göra en koppling som fungerar för flera applikationer.
- Mindre än 0,10 ml spill
- Enhandsoperation
Specifications
Specifications
| Material | Polypropen |
| För användning med | 0,625 NPT(M) Gänga x 0,625 tum slang ID |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 0 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Trådstorlek | 0,625 tum NPT(M) |
| Inkluderar | Rak-genom slang hullinginsatser; Etylenoxid eller gammasterilisering; HFC221012 modell |
| Maximalt tryck | 60 psi |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 71 °C |
| Produkttyp | Snabbkopplingsbeslag |