Läs mer
Fisherbrand™ Polypropenställ för autosamplerflaskor
Produktkod. 11767746 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
200 x 105 x 17 mm
230 x 117 x 28 mm
För användning med (utrustning):
1,5 ml injektionsflaskor
4 ml injektionsflaskor
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
11767746 200 x 105 x 17 mm 1,5 ml injektionsflaskor Varje
12672495 230 x 117 x 28 mm 4 ml injektionsflaskor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11767746
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Flaskställ av polypropen är resistenta mot de flesta lösningsmedel.
  • Flaskställ
  • 50 positioner
  • Blått
  • Staplingsbar
  • Med alfanumerisk indexering för enklare identifiering av flaskan
  • Stapelbar för effektiv förvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förslutning ingår Nej
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Blått
Material Polypropen
Positioner 50
För användning med (utrustning) 1,5 ml injektionsflaskor
Mått (L x B x H) 200 x 105 x 17 mm
Produkttyp Flaskställ