Läs mer
Spärrklämmor i polypropen
Produktkod. 12376347
Change view
Förpackningsmängd:
10-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Förpackningsmängd Förpackningsstorlek
12376347 10-pack Paket med 10
1 options
Produktkod. 12376347 Leverantör S Murray SAMCO Leverantörsnummer L140/02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.60 SEK
    33.18 SEK / Paket med 10
    Save 3.42 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa klämmor för en mängd olika laboratorieapplikationer. S Murray™ Spärrklämmor av polypropylen är lämpliga för användning med flexibla slangar upp till 10 mm i diameter.
  • Polypropen
  • Paket med 10
Specifikationer
Material Polypropen
För användning med Lämplig för användning med flexibla slangar upp till 10 mm dia.
För användning med (applikation) Lämplig för användning med flexibla slangar upp till 10 mm diameter
Förpackningsmängd 10-pack
Produkttyp Spärrklämma