Läs mer
Kartell™ Rektangulär bas och stavar
Beskrivning
- Polypropenbasen levereras med två förkromade stålstänger; 25 cm standardlängd
- Stavar kan skruvas in i varandra för att få önskad höjd
- Stativet har off-centrerat hål för att tillåta tillbehör att placeras ovanför basen
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen, förkromat stål |
| Mått (L x B x H) | 293 x 147 x 14 mm |
| Inkluderar | 1 bas, 2 stavar |
| Form | Rektangulär |
| Avsluta | Kromad |
| Kvantitet | 1 st |