Description
Värde som ditt labb kan lita på. Fisherbrand PPCO Rectangular Carboys har en utrymmesbesparande rektangulär design som är idealisk för förvaring och dispensering av laboratorievatten och reagens. Byggd för att hålla. Tillverkad av högkvalitativa plastmaterial. Autoklaverbar.
Idealisk för förvaring och dispensering av laboratorievatten och reagens
- Hållbar konstruktion för lång livslängd
- Gjutna graderingar för 1 gallon och 51 steg
- Val av material för allmänt bruk eller autoklaverbarhet
- Utrymmesbesparande rektangulär design
- Bred munstängning möjliggör enkel påfyllning och rengöring
- Carboys med tappar inkluderar en slanghullingsinsats för att rymma -+ till 5/16-tum. ID-slang.
- Tapppip utan adapter passar 5/8-tum. ID-slang
- Material uppfyller FDA-kraven för livsmedelsanvändning och USP VI-kriterier (icke-giftig)
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 5,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 20 L |
| Certifikat och efterlevnad | FDA, USP VI |
| Stängningsmaterial | PPCO |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B x H) | Extern MaxD (med tapp) x B x H (med stängning): 14,5 x 9,0 x 15,7 tum. (36,1 x 22,9 x 39,9 cm) |
| För användning med (applikation) | Idealisk för förvaring och dispensering av laboratorievatten och reagens |
| Material | PPCO |
| Mun stil | Bred |
| Show More |