Läs mer
BRAND™ Polypropylene Reservoir
Produktkod. 15942957 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
220 mL/Column
40 mL/Column
50 mL/Column
6 mL/Column
60 mL/Column
Kanaler:
1
4
6
12
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kanaler unitSize
15942957 60 mL/Column 4 Paket med 10
15922957 220 mL/Column 1 Paket med 10
15932957 6 mL/Column 12 Paket med 10
15952957 40 mL/Column 6 Paket med 10
15962957 50 mL/Column 1 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15942957 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 701454
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reservoirs allow for different volumes and different solutions to be used in the automated liquid handling process.
  • Pyramidal or flat bottom
  • DNase-free
  • RNase-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 60 mL/Column
Material Polypropylene
Sterilitet Non-sterile
Volym (metrisk) Tja 60 mL
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kanaler 4
Bottenform Conical