Beskrivning
- Stavarna kan bytas ut och deras lägen kan ändras
- Förlängningen kan endast användas med stängerna på 100 mm längd
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | Dräneringsställ |
| Antal per förpackning | 1 |
| Storlek | Dia. x L: 6 x 60 mm |
| Längd (metrisk) | 60 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 6 mm |
| Produkttyp | Stång |