Beskrivning
- Roterande ställ rymmer 48 x 0,2 mL, 0,5 mL och 1,5 mL PCR-rör
- Polypropen med tryckt alfanumeriskt rutnät
- 4 kombinationer möjliga
- Blå sektion rymmer 48 x 0,5 ml och 48 x 1,5 ml mikrofugrör på baksidan
- Lila sektion rymmer 96 x 0,2 mL rör i ett standarduppsättningsmönster ett och 48 x 1,5 mL rör på baksidan
- Avsmalnande brunnar hänger säkert upp rören och gör borttagningen enkel
- Alfanumerisk brunnsidentifikation
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blå/lila |
| Håller | Rör |
| Material | Polypropen |
| Positioner | Blå sida: 48 x 0,5 ml rör och 48 x 1,5 ml rör på baksidan, lila sida: 96 x 0,2 ml rör och 48 x 1,5 ml rör på baksidan |
| Form | Rektangulära, rundade hörn |
| Staplingsbar | Ja, när det är tomt |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | 0,2 mL PCR-rör, 0,5 och 1,5/2,0 mL mikrocentrifugrör |
| Kvantitet | 1 st |
| Visa mer |