Beskrivning
Använd flera storlekar av små test-, kultur-, centrifug- eller mikrocentrifugrör samtidigt. Bara vrid och lås.
- Varje modul kan roteras oberoende.
- Använd olika storlekar av provrör samtidigt.
- Klicka på varje modul på plats och ladda med rör.
- Racket kan bäras säkert och är fullt autoklaverbart.
- Ställen förblir helt orienterade tills de vrids igen.
- 6 x 15 ml rör
- 9 x 1,5/2 ml rör
- 12 x 0,5/0,6 ml rör
- 32 x 0,2 ml PCR*-rör eller 4 x 8 rörremsor
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Diverse |
| Håller | Rör (6 x 15 ml, 9 x 1,5/2,0 ml, 12 x 0,5 ml, 32 x 0,2 ml) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 6 x 15 mL rör, 9 x 1,5 mL till 2,0 mL rör, 12 x 0,5 mL rör, 32 x 0,2 mL rör |
| Form | Rektangulära, rundade hörn |
| Staplingsbar | Ja, när det är tomt |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | För användning med små rör |
| Kvantitet | 1 st |
| Visa mer |