Läs mer
Kartell™ Kolvhållare i polypropen med rund botten
Produktkod. 10479022
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
160 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10479022 160 mm Varje
1 options
Produktkod. 10479022 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0027100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00 SEK
    100.75 SEK / Paket med 1
    Save 10.25 SEK
    9% Av
I lager
Tillverkad med polypropen för styrka och värmebeständighet. Kartell™ Rundbottnade kolvhållare av polypropen stöder heta kolvar utan att skada hållaren.
  • Interna steg ger stöd för flaskor av olika storlekar upp till 10L
  • Tål varmkolvar upp till 100 °C (120 °C under korta perioder)
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Form Rund
Antal per förpackning 1 st.
Kvantitet 1 st.
Diameter (metrisk) Yttre 160 mm
Produkttyp Flaskhållare med rund botten
Höjd (metrisk) 49 mm