Läs mer
BRAND™ Polypropen rundbottnade mikrocentrifugrör
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
1.5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Polypropylen (PP) konstruktion
- Sterila
- Graderad
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Skruvlock |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 285 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1.5 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Förvaring av medicinska förnödenheter såsom serum och blodprover samt provuppvärmning, centrifugering mm. |
| För användning med (utrustning) | För Centrifuge |
| Höjd (metrisk) | 44mm |
| Visa mer |
Certifikat
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
1 resultat hittades
| Partinummer | Certifikatstyp | Datum | Produktkod |
|---|---|---|---|
| 234227484 | Analyscertifikat | 17/06/2024 | 780757 |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
BRAND™ Polypropen rundbottnade mikrocentrifugrör >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering