Läs mer
Azpack™ Polypropylene Round Buckets with Plastic Handle
Kapacitet (metrisk):
1.18 L
15 L
Diameter (metrisk) Yttre:
105 to 132 mm
318 mm
Höjd (metrisk):
131 mm
292.5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Constructed of white food grade polypropylene
- UN approved
- Supplied with handles and lids
- Suitable for packaging food
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Hink |
| Kapacitet (metrisk) | 1.18 L |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 105 to 132 mm |
| Handtagsmaterial | Plast |
| Höjd (metrisk) | 131 mm |
| Inkluderar | Handtag och lock |
| Kvantitet | 5 Pk. |