Beskrivning
- FDA-kompatibel.
- Autoklaverbar.
- Tillverkade av polypropen (PP), dessa behållare är idealiska för förvaring av vätskor eller fasta ämnen och för metallanalys.
- När behållare är ordentligt stängda kommer ditt prov inte att spilla eller läcka i någon position, vilket minskar risken för kontaminering.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 7.5 mL |
| Diameter (metrisk) yttre hals | 38 mm |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 2500 Pk. |
| Certifikat och efterlevnad | FDA-kompatibel |
| Förslutningstyp | Med gångjärn |