Läs mer
ratiolab™ Provrör av polypropen
Produktkod. 10268363
Change view
Kapacitet (metrisk):
12 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10268363 12 ml Paket med 1000
1 options
Produktkod. 10268363 Leverantör ratiolab™ Leverantörsnummer 3814010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    545.00 SEK
    359.19 SEK / Paket med 1000
    Save 185.81 SEK
    34% Av
I lager
Använd dessa rör för allmänna labbapplikationer. ratiolab™ Provrör av polypropen är gjorda av klar polypropen.
  • 12 ml
  • Rund Botten
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 12 ml
Längd (metrisk) 100 mm
Material Polypropen
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Produkttyp Provrör