Läs mer
Masterflex™ Adapterkopplingar, sanitetsklämma till slangstång, rak
Produktkod. 11726088 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
För användning med:
Passar 1 tum. Ladish Klämstorlek x 1/4 tum. Slang-ID
Passar 3/4 tum. Klämstorlek x 1/4 tum. Slang-ID
Passar 3/4 tum. Klämstorlek x 3/8 tum. Slang-ID
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med Förpackningsstorlek
11726088 Passar 3/4 tum. Klämstorlek x 1/4 tum. Slang-ID Varje
11775808 Passar 1 tum. Ladish Klämstorlek x 1/4 tum. Slang-ID Varje
11827533 Passar 3/4 tum. Klämstorlek x 3/8 tum. Slang-ID Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11726088 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 3180525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2095.00 SEK
    1544.72 SEK / Paket med 1
    Save 550.28 SEK
    26% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upprätthåll sanitära förhållanden samtidigt som du snabbt ansluter till slangen.
  • Dessa adaptrar möjliggör enkel montering och demontering av sanitära anläggningar och är lämpliga för att ansluta en Tri-Clamp™ montering på flexibla slangar med slangens hullingadapter
  • Även om båda materialen kan autoklaveras, tolererar PVDF höga temperaturer bättre än PP gör och kommer att prestera mer konsekvent efter upprepad autoklavering
  • Klämmor och packningar som krävs för ett komplett system säljs separat
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med Passar 3/4 tum. Klämstorlek x 1/4 tum. Slang-ID
Min. Driftstemperatur (metrisk) -9 °C
Förpackningsmängd 1 Pk.
Max. Driftstemperatur (metrisk) 82 °C
Produkttyp Sanitär hullingförsedd adapter