Läs mer
Masterflex™ Unionsbeslag, sanitetsklämma, t-shirt
Produktkod. 11710029 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
För användning med:
Klämstorlek: 0,75 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med Förpackningsstorlek
11710029 Klämstorlek: 0,75 tum. Varje
1 options
Produktkod. 11710029 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 3180661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1415.00 SEK
    1042.21 SEK / Paket med 1
    Save 372.79 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 20-01-2027
Upprätthåll sanitära förhållanden samtidigt som du kombinerar eller delar flödet.
  • Tri-Clamp™ standard T-adaptrar gör att vätskeflödet kan delas i två eller kombineras till en flödesbana
  • Även om båda materialen kan autoklaveras, tolererar PVDF höga temperaturer bättre än PP gör och kommer att prestera mer konsekvent efter upprepad autoklavering
  • Klämmor och packningar som krävs för ett komplett system säljs separat
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med Klämstorlek: 0,75 tum.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -9 °C
Förpackningsmängd 1 Pk.
Max. Driftstemperatur (metrisk) 82 °C
Produkttyp Sanitetsarmatur