Läs mer
Bel-Art™ Skopa av polypropen
Produktkod. 11746555 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
1100 ml
Produktkod. 11746555
Brand: Bel-Art™ F367560000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håller sig upprätt när den är fylld eller tom på grund av platt botten. Bel Art™ Polypropenskopor är styva, starka och släta och kan användas som vägningsbåtar.
  • 60 och 125 ml skopor har ett längre handtag som ökar avståndet mellan handen och provet
  • Robust polypropen; ånga autoklaverbar vid 121 ºC (250 ºF)
  • Följ FDA-föreskrifter för kontakt med livsmedel
  • Designad för att hämta prover från en större källa. Kapacitet/volymer är uppskattade och är inte avsedda för att ta exakta provvikter/volymer. Angivna volymer representerar typiska högningsprover.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 1100 ml
Färg Genomskinligt
Längd (metriskt) handtag 102 mm
Typ av handtag Lång
Längd (metrisk) 203 mm