Läs mer
Vitlab™ Skopa av polypropen
Produktkod. 10608512
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Längd (metrisk):
100 mm
135 mm
160 mm
200 mm
260 mm
315 mm
385 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Längd (metrisk) unitSize
10608512 500 ml 315 mm Paket med 6
10190111 1000 ml 385 mm Varje
10769082 1000 ml 385 mm Paket med 6
10717391 100 ml 200 mm Varje
10159641 100 ml 200 mm Paket med 12
10008360 10 ml 100 mm Varje
11807930 10 ml 100 mm Paket med 12
10139930 250 ml 260 mm Varje
12623566 250 ml 260 mm Paket med 6
10221821 500 ml 315 mm Varje
10538701 25 ml 135 mm Varje
10296622 25 ml 135 mm Paket med 12
10717201 50 ml 160 mm Varje
12613566 50 ml 160 mm Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 10608512 Leverantör Vitlab™ Leverantörsnummer 39894
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd dessa korrosionsbeständiga skopor för applikationer inom livsmedelsindustrin. VITLAB™ Polypropenskopor är lättare än metall, bucklas inte och har god kemisk beständighet. Passar även som vågskopor.
  • Skopa i vit polypropen
  • Med precisionsformad fyllningskant och bekvämt, stabilt handtag
  • Lättläsbara volymmängder på handtagets ovansida
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Färg Vitt
Produkttyp Mätskopa
För användning med (applikation) För kontakt med mat
Material Polypropen
Längd (metrisk) 315 mm