Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ Skopa av polypropen
Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
22 ml
250 ml
2 l
Längd (metriskt) handtag:
32 mm
56 mm
122 mm
Mått (L x B):
94 x 32 x 22 mm
191 x 54 x 49 mm
349 x 148 x 89 mm
Beskrivning
- Rundade hörn för enkel rengöring
- Tillverkad av styv polypropen
- Öglat handtag för upphängning
- Rymmer cirka 2 liter (en halv gallon)
Kapacitet/volymer är uppskattade och är inte avsedda för att ta exakta provvikter/volymer. Angivna volymer representerar typiska högningsprover.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 l |
| Produkttyp | Skopa |
| Bredd (metrisk) | 148 mm |
| Mått (L x B) | 349 x 148 x 89 mm |
| Längd (metriskt) handtag | 122 mm |
| Material | Polypropen |
| Längd (metrisk) | 349 mm |