Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ Skopa av polypropen
Produktkod. 11756545 Handla allt SP Scienceware Produkter
Kapacitet (metrisk):
22 ml
250 ml
2 l
Längd (metriskt) handtag:
32 mm
56 mm
122 mm
Mått (L x B):
94 x 32 x 22 mm
191 x 54 x 49 mm
349 x 148 x 89 mm
Produktkod. 11756545
Brand: Bel-Art™ Scienceware™ F367530000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att hämta prover från en större källa. Bel Art™ Polypropylene Scoop är utmärkt för att ösa allt från bulkpulver till is.
  • Rundade hörn för enkel rengöring
  • Tillverkad av styv polypropen
  • Öglat handtag för upphängning
  • Rymmer cirka 2 liter (en halv gallon)
Kapacitet/volymer är uppskattade och är inte avsedda för att ta exakta provvikter/volymer. Angivna volymer representerar typiska högningsprover.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Produkttyp Kemi Scoop
Bredd (metrisk) 49 mm
Mått (L x B) 191 x 54 x 49 mm
Längd (metriskt) handtag 56 mm
Material Polypropen
Längd (metrisk) 191 mm