Läs mer
Bel-Art™ Scienceware™ Skopa av polypropen
Beskrivning
- Rundade hörn för enkel rengöring
- Tillverkad av styv polypropen
- Öglat handtag för upphängning
- Rymmer cirka 2 liter (en halv gallon)
Kapacitet/volymer är uppskattade och är inte avsedda för att ta exakta provvikter/volymer. Angivna volymer representerar typiska högningsprover.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 22 ml |
| Produkttyp | Kemi Scoop |
| Bredd (metrisk) | 32 mm |
| Mått (L x B) | 94 x 32 x 22 mm |
| Längd (metriskt) handtag | 32 mm |
| Material | Polypropen |
| Längd (metrisk) | 94 mm |