Beskrivning
- Polypropenkonstruktion
- Integrerat handtag
- Vitt
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Scoop |
| Material | Polypropen |
| Längd (metrisk) | 260 mm |