Läs mer
BRAND™ Skopor av polypropen
Produktkod. p-8011226 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 12065292
Brand: BRAND™ 139135
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenkonstruktion. Inkluderar ett robust integrerat handtag.
  • Polypropenkonstruktion
  • Integrerat handtag
  • Vitt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Färg Vitt
Produkttyp Skopa
Material Polypropen
Längd (metrisk) 385 mm